Merck
115894
Sigma-Aldrich
Triphenylarsine oxide
97%
別名:
(Diphenylarsoroso)benzene, Triphenylarsine monoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3AsO
CAS番号:
分子量:
322.23
Beilstein:
2939833
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES記法
O=[As](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15AsO/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
CLVJBRYGLQNRDA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
115894-VAR:
115894-BULK:
115894-25G:4548173103266
115894-5G:4548173103273
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)