Merck
T84107
Sigma-Aldrich
トリフェニルメタンチオール
97%
別名:
トリチルメルカプタン, トリフェニルメチルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3CSH
CAS番号:
分子量:
276.40
Beilstein:
2113168
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES記法
SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16S/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
InChI Key
JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T84107-5G:
T84107-25G:
T84107-100G:
T84107-BULK:
T84107-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Salvatore Debonis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(5), 1115-1125 (2008-02-13)
The human kinesin Eg5 is a potential drug target for cancer chemotherapy. Eg5 specific inhibitors cause cells to block in mitosis with a characteristic monoastral spindle phenotype. Prolonged metaphase block eventually leads to apoptotic cell death. S-trityl-L-cysteine (STLC) is a