アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
ethanol: 0.91 mg/mL
H2O: 20 mg/mL
SMILES記法
Cl[H].Oc1noc2CNCCc12
InChI
1S/C6H8N2O2.ClH/c9-6-4-1-2-7-3-5(4)10-8-6;/h7H,1-3H2,(H,8,9);1H
InChI Key
ZDZDSZQYRBZPNN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
関連するカテゴリー
詳細
ガルボキサドール(別名:4,5,6,7-テトラヒドロイソキサゾロ(5,4-c)ピリジン-3-オール(THIP))は、GABA部位アゴニストです。シナプス外の高親和性GABAA受容体のδサブユニットに対する高い親和性があります。 ガルボキサドールは当初、統合失調症、てんかん、原発性不眠症 、およびハンチントン病の治療のために開発されました。血液脳関門を簡単に通過し、迅速に体内に吸収されます。
アプリケーション
ガルボキサドール塩酸塩は、肝臓がん細胞遊走を評価するために細胞遊走・浸潤アッセイで使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
GABAAレセプタ-のアゴニストです。
注意
光感受性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T101-VAR:
T101-25MG:
T101-100MG:
T101-500MG:
T101-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry and pharmacology of the GABA agonists THIP (Gaboxadol) and isoguvacine.
Krogsgaard-Larsen, et al.
Drugs of the Future, 9, 597-618 (1984)
Zhiwen Ye et al.
Frontiers in neural circuits, 7, 203-203 (2014-01-07)
We have made use of the δ subunit-selective allosteric modulator DS2 (4-chloro-N-[2-(2-thienyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-yl benzamide) to assay the contribution of δ-GABAARs to tonic and phasic conductance changes in the cerebellum, thalamus and neocortex. In cerebellar granule cells, an enhancement of the tonic
Zhi-Ao Chen et al.
Cancer biology & medicine, 9(2), 90-98 (2013-05-22)
To investigate the roles of the γ-aminobutyric acid (GABA) in the metastasis of hepatocellular carcinoma (HCC) and to explore the potential of a novel therapeutic approach for the treatment of HCC. The expression levels of GABA receptor subunit genes in
P Krogsgaard-Larsen et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(6), 895-900 (1983-06-01)
The thio analogues of the GABA (gamma-aminobutyric acid) agonist THIP (4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo[5,4-c]pyridin-3-ol), the GABA uptake inhibitor THPO (4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo[4,5-c]pyridin-3-ol), and the glycine antagonist THAZ (5,6,7,8-tetrahydro-4H-isoxazolo[4,5-d]azepin-3-ol) have been synthesized and tested biologically on single neurons in the cat spinal cord and in vitro
GABA(A) agonists and partial agonists: THIP (Gaboxadol) as a non-opioid analgesic and a novel type of hypnotic.
Krogsgaard-Larsen P, et al.
Biochemical Pharmacology, 68(8), 1573-1580 (2004)