安全性情報
L070150
Sigma-Aldrich
高速脱保護Cap 2
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
別名:
高速脱保護Cap A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
保管条件
dry at room temperature
濃度
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
テクニック
DNA synthesis: suitable
clear
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Fast Deprotection Cap 2は、アセトニトリルベースの液体試薬です。組成は、アセトニトリル/TAC2O 100/5 (v/w)です。
調製ノート
アセトニトリル / TAC2O 100 / 5 (v/w)
その他情報
高速脱保護Cap A溶液は、Sigma-Aldrich社のTAC保護ホスホロアミダイトとの合成に使用する必要があります。′高速脱保護Cap A溶液は、アセトニトリル中にtert-ブチルフェノキシアセチル酢酸無水物(TAC2O)を含んでおり、TAC保護DNAおよびRNAホスホロアミダイトのグアニン塩基上のtert-ブチルフェノキシアセチル(TAC)の置換が発生しないよう、Cap A溶液の代わりに使用されます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
引火点(℃)
2.0 °C - (Acetonitrile)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L070150-4X4L:
L070150-2.5L:4548173349671
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Cap B1 configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sigma-Aldrich
L050050
Cap B1
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
L070150-2.5L4061838216380
L070150-4X4L