安全性情報
L040050
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
保管条件
dry at room temperature
不純物
≤100 ppm water content (Karl Fischer)
clear
適合性
conforms to structure (GC, Formulation)
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cap A溶液は、ホスホロアミダイト反応/カップリングステップの後に使用します。この溶液は、活性化ホスホロアミダイトと反応しなかったため未反応状態となっている5′ヒドロキシ基を含む鎖を切断します(通常、各合成サイクルの伸長中のオリゴヌクレオチド鎖の1~2%)。これらの未反応の5′ヒドロキシ基はアセチル基でキャップされているため、その後の合成段階では非反応性となります。
調製ノート
アセトニトリル/N-メチルイミダゾール 8/2 (v/v)
その他情報
キャップA溶液は、アセトニトリル(ACN)とN-メチルイミダゾール(NMI)を含み、キャッピング(アセチル化)反応中にキャップB1およびキャップB2溶液とin situで混合されます。ピリジンが穏やかな塩基として適用される一方で、NMIは強力なアシル化触媒を提供します。
法的情報
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L040050-6X450ML:
L040050-500ML:
L040050-15L:
L040050-2.5L:4548173342092
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
L040050-500ML4061837443299
L040050-2.5L4061838215925
L040050-6X450ML4061838215932