おすすめの製品
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
不純物
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
色
clear
適合性
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diethylamine is a secondary aliphatic amine with both N-substituents as ethyl groups. It is a conjugate base of a diethylammonium.
構成
Diethylamine / Acetonitrile 20/80 v/v
法的情報
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L084000-6X1L:
L084000-C:
L084000-500ML:
L084000-15L:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
L084000-500ML | 4061837456466 |