おすすめの製品
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
保管条件
dry at room temperature
濃度
32-35 g/L (ETT content, titration)
不純物
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
色
clear
SMILES記法
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI Key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
調製ノート
アセトニトリル / 5-(エチルチオ)-1H-テトラゾール 100 / 3 (v/w)
その他情報
伸長段階で、アセトニトリル中に5-(エチルチオ)-1H-テトラゾール(ETT)を含む活性化剤溶液にホスホロアミダイト溶液を混合します。
活性化剤はアミダイド基と反応して反応性の高い中間体を生成します。次に、中間体は伸長中のオリゴヌクレオチド鎖の脱トリチル化した5'-ヒドロキシ基とヌクレオチド間結合を形成します。
活性化剤はアミダイド基と反応して反応性の高い中間体を生成します。次に、中間体は伸長中のオリゴヌクレオチド鎖の脱トリチル化した5'-ヒドロキシ基とヌクレオチド間結合を形成します。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体