安全性情報
L020000
Sigma-Aldrich
TCAデブロック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis, for DNA synthesis
for DNA synthesis
品質水準
保管条件
dry at room temperature
濃度
28-32 g/L (TCA content, titration)
不純物
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
clear
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
トリクロロ酢酸/ジクロロメタン 3/100 (v/v)
その他情報
ジクロロメタン中にトリクロロ酢酸(TCA)を溶解したデブロッキング溶液は、成長する核酸に組み込まれたヌクレオチドの5′ヒドロキシル基からジメトキシトリチル(DMT)保護基を除去し、新たなホスホロアミダイトが付加されます。DMT除去により、保護基が外れた5′ヒドロキシル基は後続の伸長反応において新たなホスホロアミダイトと反応が可能になります。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L020400-4N:
L020000-25L:
L024500-01:
L020000-450ML:4548173346595
L020400-04:4548173304861
L020250-04:4548173225517
L020000-45L:
L020000-2.5L:
L020000-4X2.5L:4548173341804
L020400-01:
L020000-4L:
L020250-4N:
L020400-C01-04:
L020000-4X4L:4548173346588
L020001-4X4L:
L020000-200L:
L020250-01:
L023000-01:
試験成績書(COA)