Merck
L0302511
Sigma-Aldrich
ETT活性化剤
別名:
5-(エチルチオ)-1H-テトラゾール, 5-(エチルチオ)テトラゾール溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
包装
pkg of 4 × 2.5 L L0302511-04
濃度
39-43 g/L (titration)
不純物
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
clear
SMILES記法
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI Key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ETT activator is an activator solution containing 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole – a powerful activator – in acetonitrile. It is mixed with phosphoramidite during the extension step in which it reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
アプリケーション
ETT activator has been used in the fast and low-cost synthesis of photolithographic DNA microarrays.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L030100-2.5L:
L0302511-01:
L0302511-04:
L030100-4X2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Matej Sack et al.
Journal of nanobiotechnology, 14, 14-14 (2016-03-05)
DNA microarrays are a core element of modern genomics research and medical diagnostics, allowing the simple and simultaneous determination of the relative abundances of hundreds of thousands to millions of genomic DNA or RNA sequences in a sample. Photolithographic in