安全性情報
L032000
Sigma-Aldrich
DCIアクチベーター
0.25 M
別名:
DCI アクチベーター溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
保管条件
dry at room temperature
濃度
29-32 g/L (DCI content, titration)
不純物
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
clear
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,5-ジシアノイミダゾール(DCI)や5-(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)(アクチベーター42)、5-(エチルチオ)-1H-テトラゾール(ETT)などの強力なアクチベーターをアセトニトリルに含むアクチベーター溶液は、伸長ステップ中にホスホルアミダイト溶液と混合されます。アクチベーターはアミダイト基と反応し、反応性の高い中間体を形成します。次に、この中間体が、伸長中のオリゴヌクレオチド鎖にある脱トリチル化された5′ヒドロキシル基とヌクレオチド間結合を形成します。
調製ノート
ジシアノイミダゾール/アセトニトリル3/100(w/v)
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L032000-4X2.5L:4548173342085
L032000-2.5L:
L080250-01:
L080400-04:4548173225708
L080250-04:4548173225685
L032000-4L:
L032000-450ML:
L032000-4X4L:
L032000-6X450ML:4548173366739
L083000-01:4548173279077
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)