品質水準
タイプ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
保管条件
dry at room temperature
濃度
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
不純物
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
色
clear
適合性
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L023050-200L:
L023050-180L:
L023050-400L:
L023050-4X2.5L:4548173341279
L023050-500ML:
L023050-1400L:
L023050-4X4L:
L023050-2.5L:4548173921419
L023050-45L:
L023050-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
L023050-4X4L | 4061837443220 |
L023050-C | |
L023050-2.5L | 4061838215550 |
L023050-180L | 4061838215543 |
L023050-200L | 4061837443213 |
L023050-45L | 4061838215567 |
L023050-4X2.5L | 4061838215574 |