安全性情報
8.03541
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid
for synthesis
別名:
Dichloroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2Cl2O2
CAS番号:
分子量:
128.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-207-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.19 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
2820 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-4 °C
密度
1.57 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(Cl)C(=O)O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI Key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Controlled drug release systems: Research includes the application of Dichloroacetic acid in the synthesis of sulfonated polyether ketone membranes that are embedded with nalidixic acid, highlighting its utility in developing emerging controlled drug releasers in medical applications (Padinjarathil et al., 2023).
関連事項
Replaces: DX0653
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.560 - 1.570
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体