安全性情報
8.22342
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
for synthesis
別名:
Trichloroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2HCl3O2
CAS番号:
分子量:
163.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-927-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (acidimetric)
形状
solid
自己発火温度
711 °C
有効性
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
54-56 °C
転移温度
flash point >110 °C
溶解性
1300 g/L
密度
1.63 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Stable dechlorination of Trichloroacetic Acid (TCAA) to acetic acid catalyzed by palladium nanoparticles: This research discusses a method for dechlorinating TCAA to acetic acid, crucial during the COVID-19 pandemic for disinfection byproducts (Cai et al., 2021).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8223420000:
8223420025:
8223420250:
IN28223420500:
8223421000:
IN28223420100:
8223429999:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1