Merck
T8657
Sigma-Aldrich
トリクロロ酢酸
suitable for electrophoresis, suitable for fixing solution (for IEF and PAGE gels), ≥99%
別名:
TCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCOOH
CAS番号:
分子量:
163.39
Beilstein:
970119
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
グレード
electrophoresis grade
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 51 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or flakes (or crystals)
テクニック
electrophoresis: suitable
濁度
≤3 NTU (1 g/ml)
屈折率
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
溶解性
water: 1 g/mL, clear, colorless
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
適合性
suitable for fixing solution (for IEF and PAGE gels)
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリクロロ酢酸(TCA)は、天然有機物質を含有する水の塩素処理中に生成されます。 また、体液の除タンパク質処理のために臨床検査室で使用される新規試薬です。さらに、TCAは性器いぼおよびざ瘡(にきび)瘢痕の治療にも使用されます。
アプリケーション
トリクロロ酢酸は以下の用途で使用されています:
  • 細胞から単離したDNAの加水分解に
  • 精漿から単離したグルタチオンの沈殿に
  • 顕微鏡検査の際の固定剤として
従来より、タンパク質沈殿に使用されています。定量的な沈殿により、タンパク質濃度測定に利用されています。顕微鏡観察における脱カルシウム剤や固定液としても使用されています。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T8657-BULK:
T8657-250G:4548173214269
T8657-VAR:
T8657-500G:4548173214276
T8657-1KG:4548173214252
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Focal treatment of acne scars with trichloroacetic acid: chemical reconstruction of skin scars method
Lee J, et al.
Dermatologic Surgery : Official Publication For American Society For Dermatologic Surgery [Et Al.], 28(11), 1017-1021 (2002)
Cryotherapy compared with trichloroacetic acid in treating genital warts.
Godley MJ
Sexually Transmitted Infections, 63(6), 390-392 (1987)
Teratogenic activity of trichloroacetic acid in the rat
Smith MK, et al.
Teratology, 40(5), 445-451 (1989)
Atmospheric pressure pulsed plasma induces cell death in photosynthetic organs via intracellularly generated ROS
Seol Y, et al.
Scientific reports, 7(1), 589-589 (2017)
Quantitation of DNA fragmentation with diphenylamine
Boraschi D and Maurizi G
Apoptosis-a laboratory manual of experimental methods, 153-161 (1998)