Merck
91228
Sigma-Aldrich
トリクロロ酢酸
BioUltra, ≥99.5% (T)
別名:
TCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCOOH
CAS番号:
分子量:
163.39
Beilstein:
970119
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 51 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (T)
形状
crystals
flakes
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.05%
屈折率
n20/D 1.62 (lit.)
pH
<1.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
λ
0.5 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 1.60
λ: 280 nm Amax: 0.15
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trichloroacetic acid (TCA) is derived from Trichloroethylene (TCE) metabolism. It is used as an acid decalcifying agent. TCA is used as a fixative for nuclear staining and protein precipitation.
アプリケーション
Trichloroacetic acid (TCA) has been used:
  • to determine its effect on avian embryos during an exposure window encompassing cardiac specification
  • as a cell fixative
  • to terminate the O-acetylserine (thiol)lyase (OASTL) enzymatic assay
  • for the precipitation of acidic ribosomal proteins (RPs)
従来より、タンパク質沈殿に使用されています。定量的な沈殿により、タンパク質濃度測定に利用されています。顕微鏡観察における脱カルシウム剤や固定液としても使用されています。
その他情報
定量的沈降法によるタンパク質濃縮。チアジン色素を用いたDNAの組織化学的研究
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91228-1KG:4548173183114
91228-BULK:
91228-VAR:
91228-500G:4548173183121
91228-100G:4548173183107
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Efficacy of 5-FU or oxaliplatin monotherapy over combination therapy in colorectal cancer
Toloudi M, et al.
Journal of Cancer Therapy, 6(04), 345-345 (2015)
Cardiogenic effects of trichloroethylene and trichloroacetic acid following exposure during heart specification of avian development
Drake V, et al.
Toxicological Sciences, 94(1), 153-162 (2006)
CHCHD4 confers metabolic vulnerabilities to tumour cells through its control of the mitochondrial respiratory chain
Thomas L, et al.
Cancer & Metabolism, 7(1), 2-2 (2019)
Sulforhodamine B (SRB) assay in cell culture to investigate cell proliferation
Orellana E and Kasinski A
Bio-protocol, 6(21) (2016)
Histophatologic Techniques (2006)