Merck
555339
Sigma-Aldrich
Cap Mix A
80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.21
bp:
65 °C (lit.)
製品名
Cap Mix A, (80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine),
不純物
≤0.01% water
water
bp
65 °C (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
555339-VAR:
555339-BULK:
555339-2L:4548173340142
555339-1L:4548173340135
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)