Merck
D222801
Sigma-Aldrich
Dodecyl sulfide
93%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)11]2S
CAS番号:
分子量:
370.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
93%
フォーム
powder
bp
260-263 °C/4 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI Key
UPYPTOCXMIWHSG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D222801-100G:
D222801-VAR:
D222801-BULK:
D222801-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)