蒸気圧
10 mmHg ( 210 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% palmitic acid basis (GC)
フォーム
flakes
powder or crystals
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
不純物
≤1% stearic acid (GC)
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
62-65 °C
酸価
≤240
ヨウ素価
≤0.5
鹸化価
≤240
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
27734-VAR:
27734-1KG:
27734-25KG:
27734-BULK:
27734-6X1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック