Merck
506345
Sigma-Aldrich
Palmitic Acid
別名:
Palmitic Acid, Hexadecanoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H32O2
CAS番号:
分子量:
256.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.77
詳細
Merck USA index - 14, 6996
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
≤0.05% sulfated ash
white
溶解性
hot ethanol: soluble
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
Jan Code
506345-GM:
506345-25GM:
506345-100GM:
試験成績書(COA)