物質
brass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
ATM 60BS8F
粒径
60 mesh
ポアサイズ
250 μm
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
- Meet ASTM specification E-11
- SS wire cloth measurement traceable to NIST
- Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library