包装
set of 1
メーカー/製品名
Bel-Art F37846-0000
関連するカテゴリー
詳細
Mini-Sieveマイクロシーブセット用の交換メッシュスクリーン。25、35、45、60、80、120、170、230共通メッシュスクリーン各1枚。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z675423-1SET | 4061833582039 |