安全性情報
8.02800
Sigma-Aldrich
ε-Caprolactam
for synthesis
別名:
ε-Caprolactam, 6-Aminocaproic acid lactam, 2-Oxohexamethyleneimine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO
CAS番号:
分子量:
113.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
203-313-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.0014 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
scales
自己発火温度
395 °C (DIN 51794)
有効性
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-8 % (v/v)
pH
7.0-8.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
bp
270.8 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
転移温度
flash point 152 °C (DIN 51758)
溶解性
4560 g/L
密度
1.01 g/cm3 at 80 °C
かさ密度
500‑550 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
InChI Key
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
305.6 °F - closed cup
引火点(℃)
152 °C - closed cup