Merck
D184101
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-2-pyrrolidinone
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO
CAS番号:
分子量:
113.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
215-217 °C/743 mmHg (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCC(=O)N1C
InChI
1S/C6H11NO/c1-5-3-4-6(8)7(5)2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FILVIKOEJGORQS-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Reduce Derivatives”, “Real-Time Pollution Prevention” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D184101-50G:
D184101-10G:
D184101-VAR:
D184101-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)