Merck
M79506
Sigma-Aldrich
1-メチル-3-ピロリジノール
95%
別名:
1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol, 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine, N-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, N-Methyl-3-pyrrolidinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO
CAS番号:
分子量:
101.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3
InChI Key
FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M79506-VAR:
M79506-5G:
M79506-5ML:
M79506-BULK:
M79506-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
M79506-1G4061826667781