アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
234-235 °C (lit.)
mp
61-70 °C (lit.)
官能基
imide
SMILES記法
CN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H2,1H3
InChI Key
KYEACNNYFNZCST-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N-メチルスクシンイミドは N-メチル-2-ピロリドン(NMP)の代謝物であり、血漿および尿中の有無は、NMPへの曝露のバイオマーカーとして使用できます。N-メチルスクシンイミドとフェノール(pKa = 10.2 → 6)の水素結合錯体を赤外分光法で調査します。
アプリケーション
N-メチルスクシンイミドは、密度汎関数理論(DFT)計算によりエノール化ステップのメカニズムを調査するモデル化合物として使用されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
325384-BULK:
325384-5G:
325384-VAR:
325384-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
N-Methylsuccinimide in plasma and urine as a biomarker of exposure to N-methyl-2-pyrrolidone.
Jonsson BAG and ?kesson B.
International Archives of Occupational and Environmental Health, 74(4), 289-294 (2004)
nfrared Study of the Hydrogen Bond Complexes Between N-Methylsuccinimide and Phenols.
Bruyneel K, et al.
Spectroscopy Letters, 29(4), 739-747 (1996)
Ohgi Takahashi et al.
Chemistry & biodiversity, 7(6), 1349-1356 (2010-06-22)
Racemization of aspartic acid residues in peptides and proteins is assumed to proceed via succinimide intermediates. An enolization of the succinimide intermediate is required for the racemization to occur. In this study, we modeled the enolization step by density-functional theory
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
325384-25G | 4061832491714 |
325384-5G | 4061826712948 |