蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
自己発火温度
518 °F
expl. lim.
9.5 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
詳細な情報や説明が必要であれば現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1437202-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック