蒸気密度
1.94 (vs air)
蒸気圧
103 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
478 °F
expl. lim.
95 %
屈折率
n20/D 1.4075 (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
密度
0.79 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)N
InChI
1S/C2H8N2/c1-4(2)3/h3H2,1-2H3
InChI Key
RHUYHJGZWVXEHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- β-Naphthol via radical amination to form 1-amino-2-naphthol.
- 2-Chloro- and 2,2-dichloro-(bromo)vinyl ketones via regioselective heterocyclization to form 3-substituted 1-methyl(5-halo)pyrazoles.
- Terminal alkynes in the presence of TpRuCl(PPh3)2 (Tp = tris(pyrazolyl)borate) to form nitriles.
N,N-Dimethylhydrazine along with ferric chloride hexahydrate forms an effective reduction system for:
- Synthesizing DNA binding pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine (PBD) imines via reductive cyclization of the corresponding nitro aldehyde.
- Transforming a variety of nitroarenes and azido compounds into the corresponding anilines and amino compounds, respectively.
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D161608-10KG:
D161608-VAR:
D161608-100G:
D161608-5G:
D161608-500G:
D161608-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Carcinogenesis and Epigenetics