蒸気圧
164 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
249 °C
有効性
122 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
2-45 % (v/v)
bp
63-64 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
転移温度
flash point 1 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
詳細
for synthesis
アプリケーション
N,N-Dimethylhydrazine for synthesis. CAS 57-14-7, EC Number 200-316-0, chemical formula (CH₃)₂NNH₂.
アナリシスノート
Assay (GC, area%):≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.790 - 0.792
Identity (IR):passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.790 - 0.792
Identity (IR):passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級II
第二種自己反応性物質