アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
297-298 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
InChI Key
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
キサンツレン酸は、下記の合成のための基質として使用することができます:
- 金属イオン吸着材としてキサンツレン酸(4, 8-ジヒドロキシキノリン-2-カルボン酸)官能基化シリカゲル。
- 生細胞中マグネシウムの蛍光センサーであるN, N′-ビス-((8-ヒドロキシ-7-キノリニル)メチル)-1,10-ジアザ-18-クラウン-6エーテルのワンポットでのマンニッヒ反応による合成。
- バイオセンシングアプリケーションのためのポリ‐キサンツレン酸(poly-Xa)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D120804-VAR:
D120804-BULK:
D120804-5G:
D120804-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poly-xanthurenic acid modified electrodes: An amperometric sensor for the simultaneous determination of ascorbic and uric acids.
Sensors and Actuators B, Chemical, 168, 289-296 (2012)
Synchronous electrosynthesis of poly (xanthurenic acid)-reduced graphene oxide nanocomposite for highly sensitive impedimetric detection of DNA.
ACS Applied Materials & Interfaces, 5(9), 3495-3499 (2013)
Synthesis of silica-gel immobilized xanthurenic acid and its application to the preconcentration/determination of trace metals in natural water samples
Bunseki Kagaku, 47(12), 1061-1067 (1998)
Electrochemical determination of ascorbic acid using poly (xanthurenic acid) and multi-walled carbon nanotubes
International Journal of Electrochemical Science, 7(12), 12752-12763 (2012)
Photooxidation of Lens Proteins with Xanthurenic Acid: A Putative Chromophore for Cataractogenesis.
Photochemistry and Photobiology, 74(5), 740-744 (2001)