Merck
78047
Supelco
3-ヒドロキシ-DL-キヌレニン
analytical standard
別名:
α,2-ジアミノ-3-ヒドロキシ-γ-オキソベンゼンブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O4
CAS番号:
分子量:
224.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
InChI Key
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
78047-50MG:
78047-10MG:
78047-VAR:
78047-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)