Merck
78823
Supelco
キサンツレン酸
analytical standard
別名:
4,8-ジヒドロキシキナルジン酸, 4,8-ジヒドロキシキノリン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO4
CAS番号:
分子量:
205.17
Beilstein:
185954
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
297-298 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
clinical
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
InChI Key
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
78823-BULK:
78823-VAR:
78823-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)