Merck
D100900
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethylthiourea
98%
別名:
1,3-Diethyl-2-thiourea, 1,3-Diethylthiourea, N,N′-Diethylthiocarbamide, N,N′-Diethylthiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5NH)2CS
CAS番号:
分子量:
132.23
Beilstein:
773905
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
crystals
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES記法
CCNC(=S)NCC
InChI
1S/C5H12N2S/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
InChI Key
FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N′-Diethylthiourea can be used as a reactant to prepare:
  • 3,5-Diethyltetrahydro-4-thioxo-1,3,5-triazine-1(2H)-propanoic acid by condensation reaction with formaldehyde and β-alanine.
  • Methyl 3-ethyl-2-(ethylimino)-3,4-dihydro-4-oxo-2H-1,3-thiazine-6-carboxylate by one-pot reaction with dimethyl acetylenedicarboxylate in the presence of triphenylphosphine catalyst.
  • 2-(Ethylimino)-3-ethyl-thiazolidin-4-one by cyclization reaction with 2-chloroacetic acid.
  • 3-Ethyl-2-(ethylimino)-4-oxo-5-thiazolidineacetamide by condensation reaction with maleimides via Michael-type reaction.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
366.8 °F
引火点(℃)
186 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D100900-250G:
D100900-VAR:
D100900-BULK:
D100900-5G:
D100900-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ph 3 P-mediated one-pot synthesis of functionalized 3, 4-dihydro-2 H-1, 3-thiazines from N, N?-dialkylthioureas and activated acetylenes in water
Yavari I, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 141(2), 229-232 (2010)