About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2NH)2CS
CAS番号:
分子量:
188.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
203-674-6
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気圧
0.0032 hPa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
powder
有効性
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp
62-65 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H20N2S/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI Key
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3