Merck
D101087
Sigma-Aldrich
1,3-ジエチル尿素
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5NHCONHC2H5
CAS番号:
分子量:
116.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
112-113 °C (lit.)
SMILES記法
CCNC(=O)NCC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
InChI Key
ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK
WGK 3
Jan Code
D101087-VAR:
D101087-BULK:
D101087-5G:
D101087-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
D101087-5G
D101087-25G4061831835540