Merck
15450
Sigma-Aldrich
N,N′-ジメチル尿素
(sym.), ≥99% (from N)
別名:
DMU, 1,3-ジメチル尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3NH)2CO
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
1740672
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99% (from N)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
bp
268-270 °C (lit.)
mp
101-104 °C (lit.)
103-107 °C
SMILES記法
CNC(=O)NC
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChI Key
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N'-ジメチルウレアは以下に使用できます:
  • N,N'-ジメチル-6-アミノウラシルの合成における出発物質
  • βシクロデキストリンとの組み合わせによる、ヒドロホルミル化やTsuji-Trost反応用の溶媒として使用できる低融解混合物(LMM)の生成。
  • 無溶媒条件下でのBiginelli縮合による、N,N'-二置換型-4-アリール-3,4-ジヒドロピリミジノンの合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15450-BULK-R:
15450-1KG-R:
15450-25KG-R:
15450-6X1KG-R:
15450-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reactions of 1, 3-Dimethyl-5, 6-diaminouracil.
Blicke F F and Godt Jr H C
Journal of the American Chemical Society, 76(10), 2798-2800 (1954)
Low melting mixtures based on β-cyclodextrin derivatives and N, N′-dimethylurea as solvents for sustainable catalytic processes.
Jerome F, et al.
Green Chemistry, 16(8), 3876-3880 (2014)
Hyun-Woong Cho et al.
PloS one, 14(6), e0217745-e0217745 (2019-06-21)
The aim of this study was to investigate the short-term efficacy and safety of Poly-gamma-glutamic acid (γ-PGA) and the immunologic changes in patients with CIN 1. Participants were randomly assigned to one of two groups and orally treated with placebo
Dowex-promoted general synthesis of N, N'-disubstituted-4-aryl-3, 4-dihydropyrimidinones using a solvent-free Biginelli condensation protocol.
Singh K, et al.
Tetrahedron Letters, 47(25), 4205-4207 (2006)
Yishan Chen et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(16), 7384-7395 (2011-03-23)
The binding behaviors of the 27-membered macrocyclic triurea 1 towards the five anions, F(-), Cl(-), Br(-), I(-) and NO(3)(-), through multiple hydrogen-bonding interactions, were investigated at the B3LYP/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-31(1)++G(d,p) (6-31(1)++G(d,p) is a hybrid basis set; for more details see computational methods)