安全性情報
8.03244
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylurea
for synthesis
別名:
N,N′-Dimethylurea, 1,3-Dimethylurea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8N2O
CAS番号:
分子量:
88.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
202-498-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
6 hPa ( 115 °C)
品質水準
形状
crystals
自己発火温度
400 °C
有効性
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
268-270 °C/1013 hPa
mp
105-108 °C
転移温度
flash point 154 °C (DIN 51758)
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChI Key
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 102 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2