安全性情報
8.03520
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethylthiourea
for synthesis
別名:
N,N′-Diethylthiourea, 1,3-Diethylthiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5NH)2CS
CAS番号:
分子量:
132.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
203-308-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.0000064 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
有効性
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 38 g/L in H2O)
mp
75-78 °C
転移温度
flash point 186 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
735 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=C(NCC)NCC
InChI
1S/C5H12N2S/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
InChI Key
FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Solid–Liquid Phase Equilibrium and Thermodynamic Analysis of N,N′-Diethylthiourea in Different Solvent Systems: This study investigates the solid–liquid phase equilibrium of N,N′-diethylthiourea in various solvent systems, analyzing both solid-state structure and solution thermodynamics (M Yao et al., 2019).
  • Appraisal of the hydrogen atom transfer mechanism for the reaction between thiourea derivatives and OH radical: A comparative study of N,N′-dimethylthiourea and N,N′-diethylthiourea with OH radicals, highlighting the less toxic nature of diethylthiourea (KRN Serobatse, MM Kabanda, 2017).
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 78 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
366.8 °F
引火点(℃)
186 °C