O0133
1-オクタンスルホン酸 ナトリウム塩
BioXtra
別名:
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-octanesulfonate, Sodium octane-1-sulfonate, Sodium octanesulfonate, n-octyl sulfate, sodium 1-octanesulfonate
About This Item
おすすめの製品
詳細
anionic
品質水準
製品種目
BioXtra
分子量
216.27 g/mol
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O0133-5G:
O0133-VAR:
O0133-BULK:
O0133-25G:
O0133-PM:
O0133-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック