Merck
C60406
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-ニトロベンゾトリフルオリド
97%
別名:
2-クロロ-5-ニトロ-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)CF3
CAS番号:
分子量:
225.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.527 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-2-1-4(12(13)14)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
InChI Key
HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C60406-10KG:
C60406-25G:
C60406-100G:
C60406-VAR:
C60406-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)