Merck
365831
Sigma-Aldrich
5-フルオロ-2-ニトロベンゾトリフルオリド
99%
別名:
2-ニトロ-α,α,α,5-テトラフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(NO2)CF3
CAS番号:
分子量:
209.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
23 °C (lit.)
密度
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
InChI Key
WMQOSURXFLBTPC-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride is formed by the nitration of m-fluorobenzotrifluoride.
アプリケーション
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride may be used as monomer in the synthesis of hyperbranched poly(aryl ether).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
365831-VAR:
365831-BULK:
365831-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brown JH, et al.
Journal of the Chemical Society, S95-S99 (1949)
Fluorinated high-performance polymers: Poly (arylene ether) s and aromatic polyimides containing trifluoromethyl groups.
Dhara MG and Banerjee S.
Progress in Polymer Science, 35(8), 1022-1027 (2010)