Merck
C26003
Sigma-Aldrich
2-クロロベンゾトリフルオリド
99%
別名:
1-クロロ-2-(トリフルオロメチル)ベンゼン, 2-クロロ-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
180.55
Beilstein:
510993
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
密度
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
135.5 °F
引火点(℃)
57.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C26003-100G:
C26003-VAR:
C26003-500G:
C26003-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
C26003-100G4061838353047
C26003-500G