Merck
B59004
Sigma-Aldrich
3-ブロモベンゾトリフルオリド
99%
別名:
1-ブロモ-3-(トリフルオロメチル)ベンゼン, 3-ブロモ-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
225.01
Beilstein:
1449557
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
151-152 °C (lit.)
密度
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B59004-VAR:
B59004-25G:
B59004-100G:
B59004-BULK:
B59004-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)