Merck
217727
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2-(トリフルオロメチル)アニリン
97%
別名:
2-アミノ-5-クロロベンゾトリフルオリド, 4-クロロ-α,α,α-トリフルオロ-o-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
195.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
66-67 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI Key
CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fourier-transform (FT) infrared and FT-Raman spectra of 4-chloro-2-(trifluoromethyl) aniline has been studied.
アプリケーション
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of 2-amino-5-chloro 3-(trifluoromethyl)benzenethiol.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
217727-BULK:
217727-25G:
217727-VAR:
217727-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Arivazhagan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 205-213 (2011-11-15)
The Fourier-transform infrared and FT-Raman spectra of 4-chloro-2-(trifluoromethyl) aniline (4C2TFA) were recorded in the region 4000-400 cm(-1) and 3500-50 cm(-1) respectively. Quantum chemical calculations of energies, geometrical structure and vibrational wavenumbers of 4C2TFA were carried out by density functional theory
Synthesis of 2-amino-5-chloro-3-(trifluoromethyl) benzenethiol and conversion into 4H-1, 4-benzothiazines and their sulfones.
Thomas L, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 122(2), 207-213 (2003)