Merck
C36408
Sigma-Aldrich
6-クロロ-2,4-ジメトキシピリミジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClN2O2
CAS番号:
分子量:
174.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
InChI Key
JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C36408-BULK:
C36408-VAR:
C36408-1G:
C36408-25G:
C36408-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)