About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Cl2F3N
CAS番号:
分子量:
215.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.473
bp
56-57 °C/10 mmHg
密度
1.505 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-5(8)12-4/h1-2H
InChI Key
KVNQWVYYVLCZKK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
700649-5G:
700649-VAR:
700649-500MG:
700649-1G:
700649-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)