Merck
559989
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClF3N
CAS番号:
分子量:
181.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4490 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
密度
1.411 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI Key
GBNPVXZNWBWNEN-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine can be synthesized from 2-chloro-4-iodopyridine.
アプリケーション
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine may be used in the synthesis of:
  • 4,4′-bis( trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine
  • 4-(trifluoromethyl)pyridine
  • 1,3-bis(4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)benzene
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
559989-VAR:
559989-BULK:
559989-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Direct Metalation and Subsequent Functionalization of Trifluoromethyl-Substituted Pyridines and Quinolines.
Schlosser M and Marull M.
European Journal of Organic Chemistry, 8, 1569-1575 (2003)
Cyclometallated platinum (II) complexes of 1, 3-di (2-pyridyl) benzenes: tuning excimer emission from red to near-infrared for NIR-OLEDs.
Rossi E, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(39), 15501-15510 (2011)
Trifluoromethyl-substituted 2, 2'-bipyridine ligands. Synthetic control of excited-state properties of ruthenium (II) tris-chelate complexes.
Furue M, et al.
Inorganic Chemistry, 31(18), 3792-3795 (1992)
Trifluoromethyl-Substituted Pyridines Through Displacement of Iodine by in situ Generated (Trifluoromethyl) copper.
Cottet F and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 2, 327-330 (2002)
Wade C Henke et al.
ChemSusChem, 10(22), 4589-4598 (2017-10-13)
We demonstrate that [Cp*Rh] complexes bearing substituted 2,2'-bipyridyl ligands are effective hydrogen evolution catalysts (Cp*=η
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
559989-1G4061832583280