About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3F4N
CAS番号:
分子量:
165.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥94%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.400
密度
1.355 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI Key
DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
以下の触媒配位子です。
- アミノ化反応を介するアミノピリジンの調製
以下の触媒配位子です。
- パラジウム触媒によるキシレンの好気的酸化的カップリングを介する、テトラメチルビフェニルの位置選択的調製
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.0 °F - closed cup
引火点(℃)
23.9 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
716294-1G:
716294-BULK:
716294-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)