About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClN2
CAS番号:
分子量:
138.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
mp
69-73 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Clc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChI Key
QRXBTPFMCTXCRD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
548227-VAR:
548227-BULK:
548227-25G:4548173168722
548227-5G:4548173168739