アプリケーション
Powerful guanidinylation reagent from the Baran Lab developed for the installation of monoprotected boc-guanidine on primary and secondary amines, particularly electron-deficient and hindered amines.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00592-VAR:
ALD00592-BULK:
ALD00592-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)