Merck
434167
Sigma-Aldrich
N,N′-ジ-Boc-1H-ピラゾール-1-カルボキシアミジン
98%, for peptide synthesis
別名:
N,N′-Bis-Boc-1-guanylpyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N4O4
CAS番号:
分子量:
310.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-ジ-Boc-1H-ピラゾール-1-カルボキシアミジン, 98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
86-90 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)n1cccn1
InChI
1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
InChI Key
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
434167-BULK:
434167-5G:
434167-25G:
434167-1G:
434167-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)